2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)furan-3-carboxylic acid
OR8133-1G OR8133-250MG
APOSOR8133-1GEA 168 CHF
APOSOR8133-1G APOSOR8133-250MG
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid 95%
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)-3-furoic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₅S
MW: 273,306 g/mol
Melting Pt: 188…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02180759
CAS-Nummer: 306936-38-9
UN: 3261
ADR: 8,III