Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-(4-iodoanilino)acetate
OR8095-1G OR8095-5G OR8095-10G
APOSOR8095-1GEA 140 CHF
APOSOR8095-1G APOSOR8095-5G APOSOR8095-10G
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate
Formel: C₁₀H₁₂INO₂
Melting Pt: 84…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00176764
CAS-Nummer: 14108-76-0