Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(3-Aminobenzyl)-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, 3-{[4-Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methyl}aniline
OR8090-1G
OR8090-250MG
OR8090-5G
APOSOR8090-1GEA
122
CHF
APOSOR8090-1G
APOSOR8090-250MG
APOSOR8090-5G
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ MW: 262,347 g/mol Melting Pt: 49…53 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02180894 CAS-Nummer: 306937-22-4 UN: 3259 ADR: 8,III |