4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR8074-1G OR8074-10G OR8074-5G
APOSOR8074-1GEA 149 CHF
APOSOR8074-1G APOSOR8074-10G APOSOR8074-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₇Cl₂N₃
MW: 240,089 g/mol
Melting Pt: 132…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00097945
CAS-Nummer: 306935-55-7