2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8065-1G
OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA
549
CHF
APOSOR8065-1G
APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃ MW: 301,193 g/mol Melting Pt: 71…74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02180888 CAS-Nummer: 306937-21-3 UN: 3261 ADR: 8,III |