2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzo[c]isoxazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2,1-benzisoxazole
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 296 CHF
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Melting Pt: 229…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02180526
CAS-Nummer: 642-91-1