2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8003-10G
OR8003-1G
OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA
623
CHF
APOSOR8003-10G
APOSOR8003-1G
APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Formel:
C₁₆H₁₉NOS MW: 273.393 g/mol Melting Pt: 179…181 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179917 CAS-Nummer: 306935-12-6 |