4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-3-((dimethylamino)methyl)phenol, 1-(2-Bromo-5-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylmethylamine, 2-Bromo-N,N-dimethyl-5-hydroxybenzylamine
OR7720-1G OR7720-5G
APOSOR7720-1GEA 126 CHF
APOSOR7720-1G APOSOR7720-5G
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₂BrNO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06657798
CAS-Nummer: 848848-16-8