5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-1-benzothiophene-2-boronic acid, 2-Borono-5-bromobenzo[b]thiophene
OR7702-1G
OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA
172
CHF
APOSOR7702-1G
APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formel:
C₈H₆BBrO₂S MW: 256,912 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06801728 CAS-Nummer: 884010-25-7 |