3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylglycerol, 3-(Benzyloxy)-1,2-dihydroxypropane
OR7701T-25G
APOSOR7701T-25GEA 114 CHF
APOSOR7701T-25G
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016633
CAS-Nummer: 4799-67-1