3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G
OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA
219
CHF
APOSOR7589-1G
APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₈OS MW: 188,246 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038019 CAS-Nummer: 103668-99-1 |