4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)-5-methylfuran
OR7542-1G OR7542-250MG
APOSOR7542-1GEA 209 CHF
APOSOR7542-1G APOSOR7542-250MG
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039125
CAS-Nummer: 400748-10-9