3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)benzoic acid
OR7400-250MG OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA 114 CHF
APOSOR7400-250MG APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,179 g/mol
Melting Pt: 157…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02690979
CAS-Nummer: 35461-99-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III