2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7399-1G OR7399-250MG OR7399-5G
APOSOR7399-1GEA 305 CHF
APOSOR7399-1G APOSOR7399-250MG APOSOR7399-5G
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
Melting Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03990477
CAS-Nummer: 331942-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III