4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)furan
OR7398-1G OR7398-250MG OR7398-5G
APOSOR7398-1GEA 413 CHF
APOSOR7398-1G APOSOR7398-250MG APOSOR7398-5G
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03030050
CAS-Nummer: 60456-77-1