3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(3-Formylphenyl)furan
OR7397-1G OR7397-250MG
APOSOR7397-1GEA 219 CHF
APOSOR7397-1G APOSOR7397-250MG
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
3-(Fur-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03990461
CAS-Nummer: 85553-52-2