2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7392-250MG
OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA
176
CHF
APOSOR7392-250MG
APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formel:
C₁₀H₉NO·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08445548 CAS-Nummer: 855948-13-9 |