3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7381-1G OR7381-2.5G OR7381-250MG
APOSOR7381-1GEA 131 CHF
APOSOR7381-1G APOSOR7381-2.5G APOSOR7381-250MG
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(3-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039064
CAS-Nummer: 80151-33-3