3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7380-1G OR7380-250MG OR7380-5G
APOSOR7380-1GEA 367 CHF
APOSOR7380-1G APOSOR7380-250MG APOSOR7380-5G
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039063
CAS-Nummer: 80151-26-4