1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7350T-250MG OR7350T-50MG
APOSOR7350T-250MGEA 1040 CHF
APOSOR7350T-250MG APOSOR7350T-50MG
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Formel: C₂₁H₂₀O₇
MW: 384,379 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269868
CAS-Nummer: 51255-12-0