2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G
OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA
117
CHF
APOSOR7346-1G
APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₃H₉ClO MW: 216,663 g/mol Melting Pt: 70…71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631914 CAS-Nummer: 39802-78-3 |