3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7334-1G OR7334-250MG OR7334-5G
APOSOR7334-1GEA 254 CHF
APOSOR7334-1G APOSOR7334-250MG APOSOR7334-5G
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039055
CAS-Nummer: 170859-80-0