3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Bromophenyl)-3-hydroxyprop-1-yne, 1-Bromo-2-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzene
OR7333-1G OR7333-250MG OR7333-5G
APOSOR7333-1GEA 101 CHF
APOSOR7333-1G APOSOR7333-250MG APOSOR7333-5G
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039054
CAS-Nummer: 116509-98-9