4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 227 CHF
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
MW: 249,693 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276229
CAS-Nummer: 41567-82-2