4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Propionyl)phenyboronic acid, (4-Propionylphenyl)boronic acid
OR7254-1G OR7254-5G OR7254-250MG
APOSOR7254-1GEA 0 CHF
APOSOR7254-1G APOSOR7254-5G APOSOR7254-250MG
4-(Propionyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Propionyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₃
MW: 177,993 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039038
CAS-Nummer: 186498-36-2