3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile, Trimethoprim Impurity I
OR7250T-100MG OR7250T-1G OR7250T-500MG
APOSOR7250T-100MGEA 149 CHF
APOSOR7250T-100MG APOSOR7250T-1G APOSOR7250T-500MG
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)acrylonitrile
A reference standard for the drug Trimethoprim.
Formel: C₁₉H₂₀N₂O₃
MW: 324.374 g/mol
Melting Pt: 130…136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269911
CAS-Nummer: 30078-48-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III