1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7107-1G
OR7107-250MG
APOSOR7107-1GEA
262
CHF
APOSOR7107-1G
APOSOR7107-250MG
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀N₄·ClH Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06796387 CAS-Nummer: 794522-91-1 |