4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)(methyl)sulphane
OR71005-1G OR71005-500MG
APOSOR71005-1GEA 193 CHF
APOSOR71005-1G APOSOR71005-500MG
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene
Formel: C₈H₉BrOS
MW: 233,125 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27944804
CAS-Nummer: 144369-82-4