Ethyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR71003-1G
OR71003-500MG
APOSOR71003-1GEA
936
CHF
APOSOR71003-1G
APOSOR71003-500MG
Ethyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Ethyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂S MW: 275,162 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22488928 CAS-Nummer: 918328-04-8 |