3-Phenylcyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Phenylcyclobutanone
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 92.3 CHF
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038993
CAS-Nummer: 52784-31-3