4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7060-1G OR7060-250MG
APOSOR7060-1GEA 418 CHF
APOSOR7060-1G APOSOR7060-250MG
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Formel: C₇H₁₃N₃·2BrH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445535
CAS-Nummer: 1257658-83-5