1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 516 CHF
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038976
CAS-Nummer: 18085-40-0