4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-((1H-Pyrazol-1-yl)sulphonyl)phenyl)boronic acid
OR7026-1G
OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA
559
CHF
APOSOR7026-1G
APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₉BN₂O₄S MW: 252,055 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027235 CAS-Nummer: 957061-02-8 |