Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Oxobicyclo[3.1.0]hexane
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 340 CHF
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Formel: C₆H₈O
MW: 96.127 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20040018
CAS-Nummer: 4160-49-0