Isopropyl laurate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Propan-2-yl dodecanoate, Isopropyl dodecanoate
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 40.1 CHF
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Formel: C₁₅H₃₀O₂
Dichte: 0.885 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00451146
CAS-Nummer: 10233-13-3