2-Methoxybenzoylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxo-propionitrile
OR7018-1G OR7018-25G OR7018-5G
APOSOR7018-1GEA 83.7 CHF
APOSOR7018-1G APOSOR7018-25G APOSOR7018-5G
2-Methoxybenzoylacetonitrile
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01993554
CAS-Nummer: 35276-83-6