6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 76.6 CHF
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22378839
CAS-Nummer: 1360932-45-1