2,3'-Dimethylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70105-1G
OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA
305
CHF
APOSOR70105-1G
APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₄ MW: 182,261 g/mol Siedepunkt: 273…274 °C Dichte: 0.9984 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22628915 CAS-Nummer: 611-43-8 |