8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR70094-100MG
OR70094-250MG
OR70094-1G
APOSOR70094-100MGEA
169
CHF
APOSOR70094-100MG
APOSOR70094-250MG
APOSOR70094-1G
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 95+%
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃N·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19982561 CAS-Nummer: 6760-99-2 |