5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-iodophenyl methyl ether, 4-Chloro-1-iodo-2-methoxybenzene
OR70062-1G OR70062-250MG OR70062-5G
APOSOR70062-1GEA 59.2 CHF
APOSOR70062-1G APOSOR70062-250MG APOSOR70062-5G
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
5-Chloro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆ClIO
MW: 268.479 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (10 mm Hg)
Melting Pt: 20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753735
CAS-Nummer: 755027-21-5