4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromophenyl methyl sulphone
OR70027-1G
OR70027-250MG
OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA
168
CHF
APOSOR70027-1G
APOSOR70027-250MG
APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈BrNO₂S MW: 250.113 g/mol Melting Pt: 130…132 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21193892 CAS-Nummer: 1396554-49-6 |