Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]ethanoate, Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]acetate
OR70026-1G OR70026-10G OR70026-5G
APOSOR70026-1GEA 105 CHF
APOSOR70026-1G APOSOR70026-10G APOSOR70026-5G
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₂S
MW: 281,758 g/mol
Melting Pt: 63…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602382
CAS-Nummer: 1071597-98-2