4-Cyclopropylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70008-250MG
OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA
87
CHF
APOSOR70008-250MG
APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₁₀O Siedepunkt: 83…85 °C (2 mm Hg) Melting Pt: 71…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06802405 CAS-Nummer: 10292-61-2 |