7-Bromo-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromobenzo[d]oxazole
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 34.8 CHF
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,017 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234619
CAS-Nummer: 885270-14-4