1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,N-Dipropyl-3-(piperazin-1-yl)propylamine, N,N-Dipropyl-N-[3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]amine
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 92.3 CHF
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Formel: C₁₃H₂₉N₃
MW: 227,389 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075183
CAS-Nummer: 827614-51-7