1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6891-1G OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA 158 CHF
APOSOR6891-1G APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formel: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197,32 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (0.2 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320895
CAS-Nummer: 224309-80-2
UN: 2735
ADR: 8,III