N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-{3-[(Methylamino)methyl]pyridin-2-yl}pyrrolidine, 3-[(Methylamino)methyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR6796-1G OR6796-250MG
APOSOR6796-1GEA 472 CHF
APOSOR6796-1G APOSOR6796-250MG
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,273 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772854
CAS-Nummer: 857284-17-4
UN: 2735
ADR: 8,III