Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-isobutylacrylate
OR6768-1G OR6768-25G OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA 45.3 CHF
APOSOR6768-1G APOSOR6768-25G APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Siedepunkt: 95…100 °C (26 mm Hg)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137613
CAS-Nummer: 68797-67-1
UN: 3272
ADR: 3,III