2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, (2,5-Dimethyloxazol-4-yl)methanol
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 166 CHF
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formel: C₆H₉NO₂
Melting Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772804
CAS-Nummer: 92901-94-5