3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 184 CHF
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Formel: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
MW: 275.729 g/mol
Melting Pt: 247…251 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772833
CAS-Nummer: 857283-67-1